Stampa…
VWR®, Jack da laboratorio
Fornitore: VWR Collection
245-1222EA 178 EUR
245-1222 245-1223 245-1220 245-1221 245-1228 245-1227 245-1226
VWR®, Jack da laboratorio
Martinetti da laboratorio
Gamma economica di piattaforme regolabili in altezza, ideali per numerose applicazioni. Piastre realizzate in acciaio inossidabile antiruggine, opaco, spazzolato e griglia pieghevole in alluminio più agevole. I piedini di gomma ne assicurano la stabilità.
  • Manopola ergonomica per la regolazione dell'altezza e per la massima facilità d'impiego
  • Disponibile con piatteforme di diverse dimensioni
  • Foro M10 per barra storta (eccetto 245-1220)