Stampa…
Supporti per imbuti
Fornitore: KARTELL
269
221-1262EA 35.3 EUR
221-1262
Supporti per imbuti
Basi per aste porta matracci
PP, bianco, infrangibile
  • Per imbuto Ø 50-120 mm
  • Con dispositivo per fissaggio su aste con Ø 8-14 mm
  • Dotato di adattatore per diverse misure