Stampa…
Chiusure a rilascio rapido per flangia piatta, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 90.6 EUR
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Chiusure a rilascio rapido per flangia piatta, DURAN®
Morsetti Clamp per uso generico
In acciaio inox.
  • Montaggio e smontaggio semplice
  • Con tre segmenti di supporto
  • A rilascio rapido
Per serrare insieme recipienti di reazione e coperchi.