Stampa…
Guarnizione "O-ring" in gomma siliconata per flange, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 23.4 EUR
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
Guarnizione "O-ring" in gomma siliconata per flange, DURAN®
Guarnizioni Anelli di tenuta
Silicone (VMQ), trasparente.
  • Garantiscono un'ottima tenuta
  • Resistenza terminca da −50 a +200 °C
  • Buona resistenza chimica
O-rings for flat flanges with groove.