Stampa…
Coperchi con flangia piatta, con 4 colli, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
243923406 243924608 243924702 243925107 243925707 243925801 243925904 243926009 243964603
273-0131EA 379 EUR
273-0131 201-0133 201-0134 201-0130 201-0135 201-0136 201-0137 201-0138 273-0132
Coperchi con flangia piatta, con 4 colli, DURAN®
Coperchi Coperchi dei recipienti di reazione
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
For vacuum use. Flat flange (DN). Straight centre socket with NS 29/32 or NS 45/40. Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar.