Stampa…
Rack per provette, per radioimmunodosaggio, SP Bel-Art
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F188720000 F188710000 F188700000
212-6501EA 271 EUR
212-6501 212-6502 212-6503
Rack per provette, per radioimmunodosaggio, SP Bel-Art
Rack Rastrelliere per tubi
In PP bianco.
  • Resistenti a temperature fino a 121 °C, sterilizzabili a vapore
  • Buona resistenza chimica
Questi rack offrono un metodo pratico per il pipettaggio e la conservazione di un gran numero di campioni. Grazie all'uso di file alternate e alla rotazione delle provette, semplificano il tracciamento dell'ultima provetta riempita. Utili anche nei laboratori clinici per la conservazione dei campioni.