Stampa…
Rack per provette per bagnomaria
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 153 EUR
212-6255 212-6258
Rack per provette per bagnomaria
Rack Rastrelliere per tubi
In PP bianco.
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenza fino a 121 °C, autoclavabili
  • Ottima stabilità
Grazie alla speciale composizione dei materiali, questo rack affonda senza pesi aggiuntivi sulla base del bagnomaria.