Stampa…
VWR®, Rack per provette
Fornitore: VWR Collection
525-0192EA 127 EUR
525-0192 525-0193 525-0194 525-0195
VWR®, Rack per provette
Rack Rastrelliere per tubi
PTFE.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza termica da −200 a +280 °C
  • Superfici antiadesione per una pulizia semplice
Robust and inert to virtually all chemical reagents, with very good thermal resistance. Suitable for use in cryogenics, freezers and ovens.