Stampa…
Rack per provette
Fornitore: KARTELL
130 131 135
212-6710EA 11.4 EUR
212-6710 212-6895 212-6896
Rack per provette
Rack Rastrelliere per tubi
In PP bianco.
  • Good thermal and chemical resistance
  • Can be used in water baths
  • The tubes contents are always visible
Ideale per le titolazioni.