Stampa…
Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5976-0013 5976-0016 5976-0313 5976-0316 5976-0413 5976-0416 5976-0513 5976-0516
212-8161EA 24.4 EUR
212-8161 212-8171 212-8162 212-0046 212-8163 212-8173 212-8164 212-8174
Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
Rack Rastrelliere per tubi
PP, colorato.
  • I supporti vuoti possono essere impilati
  • Ottima resistenza chimica
  • Non autoclavabile
Robusti e resistenti. Non galleggiano nel bagnomaria.