Stampa…
Vaschette e rack per colorazione, KIMBLE®
Fornitore: DWK Life Sciences
900234 900254 900301 900302 900303 900304
720-1030EA 420 EUR
720-1030 720-0702 720-0703 720-0704 720-0705 720-0706
Vaschette e rack per colorazione, KIMBLE®
Rack Telai per colorazione
Vetro soda-calcico e acciaio inox
  • Supporto con manico per 16 portaoggetti standard (32 dorso contro dorso)
  • Supporto con manico per 40 portaoggetti delle dimensioni di 76×26 mm, 76×38 mm o 76×51 mm
Vaschetta per colorazione con coperchio e rack di diverse dimensioni.
L×P×A: 70×120×90 mm