Stampa…
VWR®, rack per microprovette, flottanti
Fornitore: VWR Collection
211-0223EA 52.7 EUR
211-0223 211-0226
VWR®, rack per microprovette, flottanti
Rack Rastrelliere per tubi
PP.
  • I piedi fissi consentono un prelievo semplice e rapido delle provette
  • Idonei anche per criotubi , da 2,0 ml
  • Stabili, ottima resistenza chimica
Per il mantenimento a temperatura costante delle provette on capacità da 0,5 a 2 ml in bagni ad acqua. I rack galleggiano anche a pieno carico. Le microprovette sono tenute saldamente in posizione e non galleggiano. Le maniglie agevolano l'inserimento e l'estrazione dal bagno d'acqua e il trasporto. Non autoclavabili.