Stampa…
VWR®, rack, provetta per microcentrifuga
Fornitore: VWR Collection
211-0204EA 34.6 EUR
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, rack, provetta per microcentrifuga
Rack Rastrelliere per tubi
PP.
  • Per uso congelatore
  • Maniglie laterali per una movimentazione sicura
  • Numerato per una facile identificazione del campione
Per 80 provette per microcentrifuga da 1,5 o 2,0 ml. Array 5×16 con fori di forma conica per tenere saldamente i microtubi.
Informazioni per l'ordine: Il set con codice colore comprende un rack di ciascun colore: blu, verde, rosa, giallo e arancione.