Stampa…
Rack per microprovette, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 51.5 EUR
211-7312 211-7314 211-7313
Rack per microprovette, Nalgene®
Rack Rastrelliere per tubi
PP, galleggiante.
  • Resistenti a termperature tra −70 a +100 °C, sterilizzabili in autoclave
  • Codifica alfanumerica delle posizioni per una migliore identificazione delle provette
  • Maniglie per facilitare il trasporto, lo spostamento e la rimozione dei supporti
Ideal for thawing, cooling or incubating samples at low or high temperatures. Racks float even when full. Tubes are kept below the rim. Round racks 211-7313 and 213-7314 fit in 400 and 1000 ml low-form beakers.