Stampa…
VWR®, rack, provetta per microcentrifuga
Fornitore: VWR Collection
211-0213EA 73.1 EUR
211-0213 211-0214 211-0215 211-0216 211-0217 211-0218
VWR®, rack, provetta per microcentrifuga
Rack Rastrelliere per tubi
PP.
  • Per uso congelatore
  • Maniglie laterali per una movimentazione sicura
  • Numerato per una facile identificazione del campione
Per 96 microprovette (8×12) con capacità 0,5 ml o 96 microprovette con capacità 1,5/2 ml. Aperture coniche e affusolate per tenere saldamente i tubi. Completo di coperchio a scatto, che può essere utilizzato anche come base protettiva.
Informazioni per l'ordine: Il set con codice colore comprende un rack di ciascun colore: blu, verde, rosa, giallo e arancione.