Stampa…
Supporto per areometro
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F189880001 F189880000
614-0001EA 338 EUR
614-0001 614-0000
Supporto per areometro
Rack Supporto per idrometro
Rack in polipropilene, entrambi progettati per contenere fino a 18 densimetri. La piastra superiore e la piastra centrale presentano fori con diametro di 25 mm, la piastra inferiore presenta pozzetti conici che si passano da 25 a 9 mm per contenere il bulbo del densimetro.
L'altezza complessiva di entrambi i rack è pari a 250 mm.