Stampa…
Draining racks, wall mounted, LaboPlast®
Fornitore: BURKLE
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 401 EUR
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Draining racks, wall mounted, LaboPlast®
Rack Rack di Drenaggio
Rack in PVC con pioli in PP.
  • Infrangibili e antirottura
  • Resistenti alla maggior parte delle sostanze chimiche
  • Canale di scolo rimovibile con collegamento per un tubo flessibile (per lo scolo dell'acqua in una vaschetta da laboratorio)
Questo sistema flessibile in PVC è dotato di stabili pioli di scolamento, disponibili in tre lunghezze (60, 100 e 150 mm) con Ø 6, 10 e 12 mm, riposizionabili in qualsiasi momento. Gli scolavetreria si adattano a qualsiasi strumento da asciugare.
Informazioni per l'ordine: il rack viene fornito completo di pellicola protettiva rimovibile antipolvere e antigraffio, aste, viti e grani per il montaggio a parete.