Stampa…
VWR®, Racks for Cryoboxes
Fornitore: VWR Collection
211-0230EA 319 EUR
211-0230 211-0231
VWR®, Racks for Cryoboxes
Rack Supporti per cryobox
Acciaio inossidabile, con maniglie.
I rack orizzontali si adattano a criobox fino a 133×133 mm.