Stampa…
VWR®, Rack per provette e bottiglie da centrifuga
Fornitore: VWR Collection
525-0741EA 31.4 EUR
525-0741 211-0197 525-0742
VWR®, Rack per provette e bottiglie da centrifuga
Rack Rastrelliere per tubi
Filo di acciaio con rivestimento epossidico.
  • Fondo con guide per una migliore stabilità delle provette
  • Ottima resistenza chimica
Per provette da centrifuga da 15, 50 e 250 ml. Utilizzabili anche con qualsiasi altro tipo di provette.