Stampa…
Rack per provette per centrifuga, Poxygrid®
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F187940000 F187940001 F187940002
525-9101EA 117 EUR
525-9101 525-9102 525-9134
Rack per provette per centrifuga, Poxygrid®
Rack Rastrelliere per tubi
Filo d'acciaio con rivestimento epossidico, autoclavabile.
  • Per flaconi conici per centrifuga
  • Le guide inferiori supportano la siringa del flacone
Foro Ø: 30 mm, per 525-9100: 18 mm