Stampa…
Capillari in vetro monouso e micropipette graduate monouso
Fornitore: CAMAG
022.7142 022.7718 022.7725 022.7726 022.7727 022.7729 022.7730 022.7731 022.7732 022.7733 022.7734
552-0061EA 87.9 EUR
552-0061 552-0039 552-0040 552-0041 552-0042 552-0043 551-7730 551-7731 551-7732 551-7733 551-7734
Capillari in vetro monouso e micropipette graduate monouso
Pipette Microcapillari
Capillari in vetro monouso per la deposizione manuale di campioni da 0,5, 1,2 o 5 µl. Posizionabili manualmente con la maschera  universale per la deposizione del campione (551-4230). Inseribili manualmente o con l'apposito blocco guida-capillari nel porta-capillari universale (552-0044) per l'utilizzo con il Nanomat. Micropipette graduate in vetro da 5 µl, adatte per l'analisi quantitativa degli strati TLC tradizionali.
  • Contenitori con codice colore
  • Pratiche e facili da usare
  • Graduazione in microlitri