Stampa…
Camere di sviluppo orizzontali
Fornitore: CAMAG
022.8530 022.8535
552-0047EA 1340 EUR
552-0047 552-0048
Camere di sviluppo orizzontali
Vasche di sviluppo TLC
La camera di sviluppo orizzontale consente di raddoppiare il numero di campioni rispetto allo sviluppo in vasca. Lo sviluppo delle piastre avviene simultaneamente dai due lati opposti verso il centro.
  • Scelta tra due configurazioni: sandwich o vasca
  • Idonee per tutti i tipi di solventi
  • Disponibili per due misure delle lastre