Stampa…
Camere a doppio canale
Fornitore: CAMAG
022.5155 022.5156 022.5253 022.5254 022.5255 022.5256 022.5258
552-0011EA 231 EUR
552-0011 552-0012 552-0018 552-0019 552-0020 552-0021 552-0023
Camere a doppio canale
Vasche di sviluppo TLC
Le camere a doppio canale offrono svariate possibilità di miglioramento dei risultati delle tecniche di sviluppo TLC/HPTLC.
  • Basso consumo di solventi
  • Possibilità di pre-equilibrare in modo riproducibile la lastra con vapore di solvente posizionando il solvente di sviluppo nel canale opposto alla lastra
Lo sviluppo inizia solo quando il solvente viene introdotto nel canale con la lastra.
* ADC: automatic developing chamber.