Stampa…
Lastre TLC in gel di silice 60 LuxPlate®, supporto in vetro
Fornitore: Merck
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
1.05801.0001EA 211 EUR
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
Lastre TLC in gel di silice 60 LuxPlate®, supporto in vetro
Lastre TLC
Le lastre TLC della gamma LuxPlate®, ad alta fluorescenza, contengono una maggiore quantità di indicatore di fluorescenza che facilita l'identificazione di piccole quantità di materiale isolato. Inoltre, la quantità di legante aggiunto è elevata garantendo lastre TLC significativamente più brillanti con una superficie ancora più omogenea e stabile.
  • Due volte più brillanti sotto luce UV rispetto alle lastre TLC convenzionali
  • Facile identificazione delle bande sviluppate grazie a un maggiore contrasto rispetto al background della lastra