Stampa…
Lastre TLC, in gel di silice 60 modificato , supporto in vetro
Fornitore: Merck
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 487 EUR
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
Lastre TLC, in gel di silice 60 modificato , supporto in vetro
Lastre TLC
RP-2, RP-8 e RP-18 sono a base di silica gel 60 modificato con idrocarburi alifatici. La lunghezza della catena e il livello di modifica determina la capacità di tolleranza della concentrazione dell''acqua del sistema solvente e influenza notevolmente la ritenzione. Il tempo di migrazione aumenta in ordine crescente, passando da RP-2 a RP-8 e RP-18, a parità di composizione di solvente utilizzata. RP-8 e RP-18 possono essere usate con un sistema solvente contenente fino al 60% di acqua.
  • La separazione risulta meno dipendente dall'umidità atmosferica