Stampa…
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Fornitore: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 341 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Lastre TLC
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificate
Lastre Merck silica gel 60 con un esclusivo legante polimerico che garantisce una superficie uniforme e compatta, difficile da rompere. Il rivestimento della lastra, liscio ed estremamente denso, assicura la formazione di bande sottili e una massima efficienza di separazione con un bassissimo rumore di fondo. Spessore dello strato: 250 µm; dimensione delle particelle: 10 - 12 µm. Indicatore di fluorescenza per la rivelazione UV di sostanze incolori.
Lastre TLC con zone di concentrazione
Queste lastre si basano sulle diverse proprietà diMore Product Information