Stampa…
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Fornitore: Merck
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 49 EUR
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Lastre TLC
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificate
Le lastre di questa gamma sono prodotte in Gel di Silice 60 Merck, con uno speciale legante polimerico che garantisce una superficie uniforme e compatta, difficile da rompere. Il rivestimento della lastra, liscio e estremamente denso, assicura la formazione di bande sottili e una massima efficienza di separazione con un bassissimo rumore di fondo. Spessore dello strato: 200 µm; granulometria: 10 - 12 µm. Lastre flessibili di alluminio che possono essere facilmente tagliate su misura per le singole esigenze di separazione cromatografica.More Product Information