Stampa…
Lastre multiformato in gel di silice 60 Å
Fornitore: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 211 EUR
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Lastre multiformato in gel di silice 60 Å
Lastre TLC
Le lastre Merck Multiformato sono lastre pre-tagliate in vetro, facilmente divisibili in pezzi di diverse dimensioni. Le lastre utilizzano lo stesso rivestimento di silice delle corrispondenti lastre TLC o HPTLC per cromatogrammi, identico a quello delle lastre non pre-tagliate.
  • Facili da spezzare in lastre più piccole
  • Fino a 7 formati in una lastra: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×100 mm