Stampa…
Lastre TLC, Gel di silice 60, con supporto in plastica
Fornitore: Merck
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
1.05735.0001EA 362 EUR
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
Lastre TLC, Gel di silice 60, con supporto in plastica
Lastre TLC
Grazie al rivestimento liscio ed estremamente denso, queste lastre TLC garantiscono la formazione di bande strette e la massima efficienza di separazione con il minimo rumore di fondo. Essendo flessibili, le lastre con supporto in plastica possono essere facilmente tagliate su misura per le singole esigenze di separazione cromatografica
  • Indicatore di fluorescenza per la rivelazione UV di sostanze incolori