Stampa…
Puntali per sistemi robotici per Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
953-251 953-252 953-011 951-251 951-011 951-021 951-252 951-253 951-261 951-262 953-021 953-253 953-261 953-262
737-2028EA 249 EUR
737-2028 737-2030 736-0032 737-2020 736-0031 737-2019 737-2022 737-2024 737-2025 737-2026 736-0033 737-2032 737-2033 737-2034
Puntali per sistemi robotici per Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Puntali per pipette
Puntali di alta qualità testati sulle stazioni di lavoro per cui sono stati effettivamente creati per garantirne la compatibilità e un posizionamento sicuro.
  • In PP trasparente o nero
  • Puntali con filtri ART®: eliminano il rischio di contaminazione incrociata dei campioni; progettati per applicazioni con DNA, RNA e campioni radioattivi e infettivi
  • Certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, RNA, pirogeni e ATP
  • Puntali sterili: sterilizzati con raggi gamma
Informazioni per l'ordine: disponibili in scatole da 10 rack o 50 rack (Econopak).