Stampa…
Puntali robotici per FLIPR Liberty 384 (Typ B), Axygen®
Fornitore: Corning
LT-384-R LT-384-R-S
736-0319EA 991 EUR
736-0319 736-0320
Puntali robotici per FLIPR Liberty 384 (Typ B), Axygen®
Puntali per pipette
In PP trasparente
  • Puntali sterili: sterilizzazione con raggi gamma
  • Puntali con filtro: filtro in PE per prevenire qualsiasi contaminazione della pipetta
  • Apirogeni ed esenti da RNasi e DNasi