Stampa…
Puntali robotici per PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Fornitore: Corning
PK-200-R PK-200-R-S PK-20-L-R PK-20-L-R-S PK-20-R PK-50-R PK-50-R-S PKF-180-L-RS PKF-30-L-R-S PK-384-R PK-205-WB-R PK-384-R-S PKF-384-R-S
736-0299EA 117 EUR
736-0299 736-0300 736-0302 736-0303 736-0294 736-0296 736-0297 736-0309 736-0306 613-0968 736-0463 736-0465 736-0469
Puntali robotici per PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Puntali per pipette
Apirogeni ed esenti da RNasi e DNasi.
  • In PP trasparente
  • Puntali sterili: sterilizzazione con raggi gamma
  • Puntali con filtro: filtro in PE per prevenire qualsiasi contaminazione
  • Puntali Maxymum Recovery™: superficie ultraliscia per evitare il rischio di ritenzione, perdita dei componenti e denaturazione del campione