Stampa…
Punte per robot per Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
923-262 921-262 921-261 921-021 923-261 923-021 920-262 920-261 920-021
737-2002EA 110 EUR
737-2002 737-2000 736-0102 736-0023 737-2001 736-0024 613-1865 613-1885 613-1886
Punte per robot per Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Puntali per pipette
Puntali di qualità superiore, destinati soprattutto alla ricerca nei laboratori di biologia molecolare.
  • In PP trasparente
  • Certificati apirogeni ed esenti da RNasi e DNasi
  • Puntali con filtri ART®: eliminano il rischio di contaminazione incrociata dei campioni; progettati per applicazioni con DNA, RNA e campioni radioattivi e infettivi
  • Puntali a bassa ritenzione: puntali idrofobici con una minore ritenzione del campione, che riduce la quantità di reagente perso e migliora sensibilmente la riproducibilità del risultato
  • Puntali sterili: sterilizzati con raggi gamma