Stampa…
VWR®, Puntali per erogatori, Classici
Fornitore: VWR Collection
613-1000EA 129 EUR
613-1000 613-1001 613-1002 613-1003 613-1004 613-1005 613-1006 613-1007 613-1008 613-1009 613-1011 613-1012 613-1013 613-1014
VWR®, Puntali per erogatori, Classici
Puntali per pipette
By using the direct displacement method, these tips work well for infectious and volatile liquids, as the fluid never will get in touch with the instrument which avoids any contamination.
  • Compatibile con: VWR Stepper e Stepper Pro, Ritter® Ripette® e Ripette® pro, Brand® HandyStep® e HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® e Easystep (* senza riconoscimento automatico della punta)
  • Design sostenibile basato su resine vergini
  • Otto diverse dimensioni di puntali da 0,05 a 50 ml
  • Puntali sterili garantiti esenti da DNA, DNasi, RNasi, ATP e pirogeni
NOTA: I puntali da 25 ml e 50 ml richiedono un adattatore, che deve essere ordinato separatamente. Quando si utilizzano puntali da 0,05 ml è necessario considerare di collegare opportunamente un puntale per pipetta manuale da 10 µl.