Stampa…
Puntali per pipette, epT.I.P.S.® Standard
Fornitore: EPPENDORF
0030000.870 0030000.897 0030000.919
613-3503EA 42.9 EUR
613-3503 613-3504 613-3505
Puntali per pipette, epT.I.P.S.® Standard
Puntali per pipette
Questi puntali hanno un cono ergonomico ottimizzato che permette una maggiore tenuta del puntale sulla pipetta.
  • Puntali d'alta qualità
  • Ergonomici
  • Cono con punta morbida e flessibile per una migliore tenuta a livello del cono della pipetta
epT.I.P.S., in combination with adequate pipettes, are intended for dispensing liquids in the volume range of 0,1 µl to 10 ml.
In vivo applications (applications in or on the human body) are not allowed. epT.I.P.S. and the appropriate pipettes only must be used by correspondingly trained specialists.
The user must have read thoroughly the operating instructions of the pipette and the instructions for use of the epT.I.P.S. and must have made himself familiar with the functioning of the pipette with the pipette tips.
Confezione: Sfusi in sacchetti richiudibili.