Stampa…
Puntali a siringa per dispensatori, Finntip™ Stepper
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
9404170 9404173 9404180 9404183 9404190 9404193 9404200 9404203 9404210 9404213 9404220 9404223 9404230 9404233
613-2634EA 165 EUR
613-2634 613-2635 613-2636 613-2637 613-2638 613-2639 613-2640 613-2641 613-2642 613-2643 613-2644 613-2645 613-2646 613-2647
Puntali a siringa per dispensatori, Finntip™ Stepper
Puntali per pipette
Gamma completa di puntali-siringa progettati per la Finnpipette™ Stepper.
  • Sette misure di siringa per coprire una gamma di volume di dispensazione cha va da 10 µl a 50 ml
  • Adatti per applicazioni che utilizzano liquidi aggressivi e viscosi