Stampa…
Puntali per pipette, Finntip™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
9400230 9400260 9400263 9400300 9400303 9400310 9400370 9400360 9400610 9400613 9400620 9401030 9401250 9401253 9401255 9401260 9402030 9400267 9401115 9401110 9401113 9402073 9402070 9400327 9400373 9402171 9402180 9402183
613-2595EA 0 EUR
613-2595 613-2597 613-2598 613-2599 613-2600 613-2601 612-6346 613-2603 613-2604 613-2605 613-2606 613-2608 613-2612 613-2613 613-2614 613-2615 613-2622 612-6343 613-4485 612-6378 613-4484 613-5010 613-5009 612-2508 612-6353 613-7437 613-7438 613-7439
Puntali per pipette, Finntip™
Puntali per pipette
Puntali per pipette Finntip™ progettati specificamente per ottenere il massimo livello di prestazioni in termini di precisione e ripetibilità in combinazione con pipette Finnpipette™.
  • In PP di alta qualità, autoclavabili
  • Il design unico del collarino garantisce una tenuta e un adattamento perfetto sulle pipette
  • La superficie liscia e idrofoba riduce al minimo la superficie di posa permettendo una distribuzione totale del campione
  • Certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA ed endotossine; rack con codice colore per una identificazione rapida dei puntali da