Stampa…
VWR®, puntali per pipette, universali
Fornitore: VWR Collection
612-5755EA 20.9 EUR
612-5755 612-6786
VWR®, puntali per pipette, universali
Puntali per pipette
PP, sterilizzabili in autoclave.
  • Prodotti senza lubrificanti
  • Pigmenti senza cadmio
  • Sistema di confezionamento ecologico
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)