Stampa…
Puntali con filtro
Fornitore: Brand
732712 732714 732722 732724 732726 732728 732730 732732 732734 732706 732610 732602 732604 732710 732608 732708 732612 732614 732622 732624 732626 732628 732630 732632 732634 732702 732704 732606
613-2378EA 56.6 EUR
613-2378 613-2379 613-2380 613-2381 613-2382 613-2383 613-2384 613-2385 613-2386 613-2375 613-2363 613-2358 613-2359 613-2377 613-2362 613-2376 613-2364 613-2365 613-2366 613-2367 613-2368 613-2369 613-2370 613-2371 613-2372 613-2373 613-2374 613-2361
Puntali con filtro
Puntali per pipette
I puntali con filtro sono dotati di un filtro in PE privo di additivi chimici, che previene la contaminazione dei campioni. La permeabilità è controllata mediante la combinazione di dimensioni dei pori e lunghezza del filtro, in modo che nessun aerosol riesca a raggiungere il corpo della pipetta. I filtri funzionano con costante affidabilità. Tuttavia, in caso di contatto accidentale di liquidi con il filtro, il passaggio avviene molto lentamente. Poiché il filtro non si gonfia, il campione può essere recuperato dal filtro semplicemente azionando la funzione di "blow-out" della pipetta, o per centrifugazione se necessario.
  • In polipropilene a elevata purezza, esenti da DiHEMDA e oleamide, fabbricazione senza lubrificanti; pigmenti privi di cadmio
  • Puntali per pipette in rack esenti da DNA, RNasi, endotossine e ATP, indipendentemente della confezione
  • Graduazioni per un rapido controllo del volume
  • Puntali sterili e confezione sono realizzati esclusivamente secondo la certificazione di qualità BIO-CERT®
  • Autoclavabili a +121 °C (2 bar) a norma DIN EN 285
I puntali sono testati per la compatibilità con pipette BRAND e sono adatti per l'uso con la maggior parte dei comuni marchi di pipette, tra cui Gilson®, Thermo Scientific Finnpipette®, Eppendorf® e Sartorius.
Bulk packaging in reclosable bags, non sterile
Tips are produced under supervised cleanroom conditions and automatically shrink wrapped in reclosable bags and packaged in cardboard boxes. The batch number is printed on every bag.
TipBox, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Tip box with transparent window, hinged and push-on lid (dual function closure) and coloured tip trays, with side panel labelling. Usable with a partially loaded multi channel pipette.
TipRack, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Space saving refill unit for TipBox, with an environmentally compatible packaging made of recyclable PET. Compared to the filled TipBoxes, the amount of waste is reduced by 20%. Sterile racks are supplied with a transfer aid that enables simple, contamination-free transfer into a previously sterilised TipBox. All tip-trays are printed on one side with information on the contents.
BIO-CERT®: These tips are made from high-quality, pure PP without any mold release agents and other additives. All lots are tested for sterility (acc. ISO 11 137 and AAMI guidelines, a SAL of 10⁻⁶ is obtained) and are certified free from endotoxins, DNA, RNase and ATP. Tips are supplied with a certificate of analysis.