Stampa…
Puntali con filtro, Solvent Safe™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5079EB 5469 5479E
612-9621EA 0 EUR
612-9621 612-9644 612-9643
Puntali con filtro, Solvent Safe™
Puntali per pipette
Il filtro a carboni attivi Solvent Safe™ protegge i pipettatori dai danni bloccando i vapori corrosivi di solventi organici volatili e rappresenta un'alternativa economicamente vantaggiosa ai costosi pipettatori a spostamento positivo
  • The Solvent Safe™ carbon filter protects pipettes from damage by blocking corrosive vapours from volatile organic solvents and is a less costly alternative to expensive positive displacement pipettes