Stampa…
Pipette sierologiche, Sterilin®
Fornitore: Sterilin
47110 40125 47105_N_U 47110_N_U
734-0477EA 505 EUR
734-0477 612-3267 SLIN47105_N_U SLIN47110_N_U
Pipette sierologiche, Sterilin®
Pipette Pipette sierologiche
In PS trasparente, monouso, sterili.
  • Graduazioni stampate nere trasparenti per la massima chiarezza, con codice colore per una facile identificazione, stampate con codice prodotto/numero di lotto e data di scadenza
  • Graduazioni negative per capacità extra
  • Irradiate con raggi gamma per garantire la sterilità e certificate apirogene (<0,1 EU/ml) e non emolitiche
Informazioni per l'ordine: certificato specifico per ogni lotto fornito in ciascuna confezione.
Attenzione: *Senza adattatore di aspirazione