Stampa…
Pipette per sierologia, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
170357 170358
612-4224EA 157 EUR
612-4224 612-4225
Pipette per sierologia, Nunc™
Pipette Pipette sierologiche
PS, sterile.
  • Parte superiore colorata con tappo cotonato e imballo colorato per una più facile identificazione
  • Graduazione nera per facile lettura del volume
  • Apirogene
These accurate, disposable, plastic pipettes are supplied plugged and sterilised.