Stampa…
Pipette graduate, modello a stantuffo
Fornitore: HIRSCHMANN
1190133 1190141 1190153 1190160 1190165 1190170
612-1025EA 24.55 EUR
612-1025 612-1026 612-1027 612-1028 612-1029 612-1030
Pipette graduate, modello a stantuffo
Pipette Pipette graduate
Vetro AR-Glas®
  • Calibrazione per scolamento (Ex)
  • Graduazione ambra resistente, con anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
  • Pipettatore a siringa integrato