Stampa…
VWR®, scatole di sterilizzazione per pipette
Fornitore: VWR Collection
612-2069EA 137 EUR
612-2069 612-2070
VWR®, scatole di sterilizzazione per pipette
Scatole Contenitori per sterilizzazione pipette
In acciaio inossidabile, a base rotonda, autoclavabile
  • Autoclavabili a +121 °C e sterilizzabili a +180 °C
  • La base e la parte inferiore del coperchio sono rivestite di silicone per minimizzare il rischio di danni alle pipette durante il trasporto e la sterilizzazione