Stampa…
VWR®, riempitrici per pipette di sicurezza, standard/universali/flip
Fornitore: VWR Collection
612-1930EA 11 EUR
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, riempitrici per pipette di sicurezza, standard/universali/flip
Pipette Pipetttatori a bulbo
Gomma naturale.
  • Per pipette volumetriche fino a 10 ml (Standard) o 100 ml (Universal/Flip)
  • PompettaStandard/Universal: 3 valvole di ventilazione
  • Pompetta Flip: Con solo 2 punti di funzionamento, per un utilizzo agevolato (il rilascio avviene attraverso una valvola automatica rimovibile)