Stampa…
VWR®, bulbi per pipette
Fornitore: VWR Collection
612-2691EA 61.8 EUR
612-2691 612-2693
VWR®, bulbi per pipette
Pipette Pipetttatori a bulbo
In lattice naturale.
  • Per pipette Pasteur, pipette piccole e contagocce medicali
Capacità: da 1 a 2 ml
Lunghezza: 43/52 mm