Stampa…
Pompetta per pipettatore per vuoto/pressione
Fornitore: DEUTSCH NEUMANN
4200003 4100003 4200005 4250003
612-9952EA 17.7 EUR
612-9952 612-9953 DENE4200005 DENE4250003
Pompetta per pipettatore per vuoto/pressione
Pipette Pipetttatori a bulbo
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).