Stampa…
Aspiratore-dosatore per pipette, accu-jet® pro
Fornitore: Brand
26310 26311 26312 26313 26320 26330
612-2881EA 639 EUR
612-2881 612-2882 612-2883 612-2884 BRND26320 BRND26330
Aspiratore-dosatore per pipette, accu-jet® pro
Pipette Pipettatori
Aspiratore-dosatore per pipette di vetro e di plastica da 0,1 a 200 ml.
  • Utilizzo con una sola mano in modalità erogazione, erogazione per gravità o blow-out e regolazione continua della velocità di riempimento/erogazione mediante pressione variabile sul pulsante
  • Sistema elettronico intelligente per la prevenzione dei sovraccarichi
  • Indicatore di batteria in esaurimento a LED lampeggiante
  • Aspirazione silenziosa di volumi fino a 50 ml in soli 10 secondi
  • Autonomia fino a otto ore con pipette da 10 ml
  • Possibilità di conservazione nel supporto a parete o con appoggio sul retro per mantenere la pipetta lontano dalle superfici di lavoro
Peso: 190 g
Informazioni per l'ordine: con una batteria NiMH ricaricabile, due coperchi del vano batterie, supporto da parete, caricabatteria e due filtri a membrana da 0,2 µm di ricambio.