Stampa…
Micropipette capillari, intraMARK, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
708707 708709 708718 708728 708733 708744 708745 708757
612-1401EA 46.3 EUR
612-1401 612-1403 612-1404 612-1406 612-1412 612-1414 612-1413 612-1415
Micropipette capillari, intraMARK, BLAUBRAND®
Pipette Microcapillari
In vetro, con anello di taratura, monouso.
  • Calibrazione per contenere (In), contiene il volume nominale quando riempita da un'estremità fino a un anello di taratura
  • Codice colore ISO per una chiara identificazione
  • Marcatura DE-M per volumi ≥5 µl
Accuratezza ≤±0,25%; Riproducibilità ≤0,5% (tranne 612-1401: Accuratezza ≤±0,30%; Riproducibilità ≤0,6%).
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Attenzione: Marcatura DE-M solo per 5 µl.