Stampa…
Pipette graduate, BLAUBRAND®, Tipo 2, classe AS, scolamento totale
Fornitore: Brand
27816 27817 27818 27819 27820 27821 27822 27823 27824 27825 27826 27827 27828 27829
612-3151EA 11.2 EUR
612-3151 612-3152 612-3153 612-3154 612-3156 612-3157 612-3158 612-3159 612-3161 612-3162 612-3663 612-3664 612-3666 612-4758
Pipette graduate, BLAUBRAND®, Tipo 2, classe AS, scolamento totale
Pipette Pipette graduate
AR-Glas®.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex); Tipo 2: volume nominale in alto
  • Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto
  • Tempo di attesa di 5 secondi
  • Compl. di certificato di lotto
  • Su richiesta è disponibile anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS
DIN EN ISO 835
Lunghezza: 360 mm ±10 mm tranne le pipette da 25 e 50 ml: 450 mm ±10 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 835. Marcatura DE-M.
Attenzione: * With cotton plug end
** In addition to the ISO range
*** In addition to the ISO range, no DE-M marking